Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 ea | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 128.00 |
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41122800
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS234634
Feature:
Pipette tips
Material:
acrylic , clear (disposal box)
Packaging:
pack of 1 ea
CHF 128.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartimaterial
acrylic , clear (disposal box)
feature
Pipette tips
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS234634
L × W × H
154 mm × 171 mm × 206 mm
General description
- The 3/8 in. (10 mm) thick acrylic provides protection from Beta radiation
- The large, hinged lid allows easy disposal of contents
- Use in conjunction with small biohazard disposal bags, if hazardous fluids are not acrylic friendly
The Pipette Tip Disposal Box′s quick flip of port cover makes tip ejection easy. It is convenient for one-handed disposal of used pipette tips and eliminates any need to handle pipette tips used with hazardous. fluids.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description clear (disposal box) | description polypropylene | description PA | description Desktop size |
| feature Pipette tips | feature - | feature - | feature - |
| manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS234634 | manufacturer/tradename BRAND 759705 | manufacturer/tradename BRAND 759710 | manufacturer/tradename Bel-Art H13193-1000 |
| material acrylic , clear (disposal box) | material polypropylene | material PA | material heavy wire frame |
| L × W × H 154 mm × 171 mm × 206 mm | L × W × H - | L × W × H - | L × W × H 12.5 cm (5 in.) × 7.5 cm (3 in.) × 20 cm (8 in.) |
| packaging pack of 1 ea | packaging - | packaging - | packaging pack of 1 ea |
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?