Documenti fondamentali
7062X
Sigma-Aldrich
Papanicolaou EA-50
HARLECO® Cytoplasmic counterstain for Pap staining technique
Sinonimo/i:
PAP Counterstain, EA-36
About This Item
Codice UNSPSC:
41116113
Livello qualitativo
Stato
liquid
Punto di fusione
-97.77 °C
Temp. transizione
flash point 20.5 °C
Densità
0.79 g/cm3
λmax
523-533 nm (Eosin)
627-637 nm (Light Green)
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
15-25°C
Applicazioni
HARLECO® Cytoplasmic counterstain for Pap staining technique
Prepared from dyes certified by the Biological Stain Commission (BSC)
For In-Vitro Diagnostic Use.
For Professional Use.
Cytoplasmic counterstain for Pap staining technique.
Note legali
HARLECO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 2
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
68.9 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
20.5 °C