Documenti fondamentali
1.09272
Sigma-Aldrich
Soluzione di Papanicolaou′ 3b soluzione policromatica EA 50
for cytology
About This Item
Codice UNSPSC:
41116113
NACRES:
NA.77
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Livello qualitativo
Stato
liquid
Composizione
Eosin G, 0.1-1%
Ethanol, 50-70%
Methanol, 10-20%
IVD
for in vitro diagnostic use
tecniche
microbe id | staining: suitable
Temp. transizione
flash point 17 °C
Densità
0.82 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
La soluzione policromatica EA 50 per colorazione di Papanicolaou 3b, per citologia, è una soluzione pronta all′uso utilizzata in pratiche di citodiagnostica medica per indagini citologiche su campioni di origine umana, per esempio preparati ginecologici e clinico-citologici. La tecnica di Papanicolaou è la procedura più utilizzata per la colorazione di preparati citologici ed è stata ideata per colorare le cellule esfoliate di tali campioni. Nella prima fase della colorazione, si colorano i nuclei, in maniera progressiva o regressiva, con una soluzione di ematossilina (soluzione di ematossilina modificata secondo Gill II - N° Catalogo 1.05175, oppure soluzione 1a di ematossilina di Harris per colorazione di Papanicolaou - N° Catalogo 1.09253 o, ancora, soluzione 1b di ematossilina S per colorazione di Papanicolaou - N° Catalogo 1.09254). I nuclei assumono una colorazione da blu a viola scuro. Nel metodo di colorazione progressiva, l′ematossilina viene aggiunta progressivamente fino al punto finale, dopo di che il vetrino viene immerso in acqua di rete (agente blu) per sciacquare il colore in eccesso. Quando si utilizza il metodo regressivo, il materiale viene ultra-colorato intenzionalmente; l′eccesso di colorazione viene rimosso mediante risciacqui acidi cui fa seguito l′immersione del vetrino in acqua (agente blu). Le strutture dei nuclei risultano più differenziate e visibili con il metodo regressivo. Il secondo passaggio è quello della colorazione citoplasmatica con una soluzione arancione (soluzione 2b di Orange II per colorazione di Papanicolaou - N° Catalogo 1.106887 oppure soluzione 2a di Orange G per colorazione di Papanicolaou (OG6) - N° Catalogo 1.06888) per mettere in risalto specificamente le cellule mature e cheratinizzate. Le strutture bersaglio assumono una colorazione arancio di intensità variabile. Nella terza fase della colorazione si utilizza la cosiddetta soluzione policromatica, una miscela di eosina, verde luce SF e bruno di Bismarck, (soluzione policromatica EA 31 per colorazione di Papanicolaou 3a - N° Catalogo 1.09271, soluzione policromatica EA 50 per colorazione di Papanicolaou 3b - N° Catalogo 1.09272, soluzione policromatica EA 65 per colorazione di Papanicolaou 3c - N° Catalogo 1.09270, oppure soluzione policromatica EA 65 per colorazione di Papanicolaou 3d - N° Catalogo 1.09269). La soluzione policromatica serve a evidenziare la differenziazione delle cellule squamose. La soluzione soluzione policromatica EA 50 per colorazione di Papanicolaou 3b produce una colorazione blu-verde-rosastra dei preparati clinici.
Con un flacone da 500 mL è possibile effettuare 1.500 - 2.000 colorazioni. È un prodotto registrato come IVD e certificato CE. Per ulteriori informazioni, si rimanda alle istruzioni per l′uso (IFU) che possono essere scaricate da questa pagina internet.
Risultati analitici
Idoneità per la microscopia (striscio vaginale): test superato
Nuclei: da blu a viola scuro
Citoplasma cianofilo: blu-verde
Citoplasma eosinofilo: rosa
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
62.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
17 °C