Documenti
HT403128
Sigma-Aldrich
Papanicolaou Stain EA 50
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116121
Forma fisica
solution
Durata
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
for in vitro diagnostic use
applicazioni
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Applicazioni
Papanicolaou stain imparts a characteristic range of coloration to exfoliative cells of vaginal, cervical, prostatic and other body secretions, allowing critical examination of nuclei and cytoplasmic components.
Implicazioni diagnostiche
For routine diagnostic cytology to aid in the identification and classification of exfoliative cells.
Altre note
Eosin Y (certified), 0.23%,Bismarck brown (certified), 0.05%, fast green FCF (certified), 0.08%, phosphotungstic acid, 0.2%, in denatured alcohol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 2
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
62.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
17 °C
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
Breve panoramica sul settore della citologia, sul suo ruolo nella citodiagnosi e sull'uso di coloranti, di routine o speciali, per analisi microscopiche ai fini dell’identificazione di anomalie cellulari.
Brief information on the field of cytology, its role in cytodiagnosis and the use of standard and special stains for microscopic analysis to detect cellular abnormalities.