7052X
Papanicolaou OG-6
HARLECO® Cytoplasmic counterstain for Pap staining technique
Sinonimo/i:
PAP Counterstain
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Punto di fusione
-0.1 °C
Temp. transizione
flash point 15 °C
Densità
0.79 g/cm3
λmax
493-503 nm
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
15-25°C
Applicazioni
For In-Vitro Diagnostic Use.
For Professional Use.
Cytoplasmic counterstain for Pap staining technique.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
59.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
15 °C