Documenti fondamentali
70199-M
Sigma-Aldrich
pSTBlue-1 DNA - Novagen
Scegli un formato
20 μG
CHF 292.00
CHF 292.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
20 μG
CHF 292.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41106610
NACRES:
NA.51
CHF 292.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Stato
solid
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Novagen®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
pSTBlue-1 is a multi-purpose cloning vector featuring a versatile multiple cloning region, blue/white screening, dual opposed T7/SP6 promoters and dual kanamycin/ampicillin resistance. Restriction sites producing 4-base 3′ overhangs are conveniently positioned near each end of the polylinker to facilitate the generation of unidirectional deletions using exonuclease III.
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Note legali
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1