Documenti fondamentali
676493
Sigma-Aldrich
VEGF Inhibitor, Flt211
The VEGF Inhibitor, Flt2-11 controls the biological activity of VEGF. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinonimo/i:
VEGF Inhibitor, Flt211, NITVTLKKFPL, VEGFR Tyrosine Kinase Inhibitor X, VEGFR1 Kinase Inhibitor I
Scegli un formato
1 MG
CHF 233.00
CHF 233.00
Spedizione prevista il31 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
CHF 233.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C61H104N14O15
Peso molecolare:
1273.56
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
CHF 233.00
Spedizione prevista il31 maggio 2025
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
lyophilized solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Colore
white
Solubilità
acetonitrile: 20%
DMSO: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
An 11-amino acid peptide derived from the second Ig-like domain of vascular endothelial growth factor receptor-1 (VEGFR-1 or Flt-1) that is shown to inhibit angiogenesis in chick chorioallantoic membrane and inhibits VEGF-induced vascular permeability. Neither binds to vascular endothelial growth factor (VEGF) nor inhibits its binding to VEGFR. Reported to form a stable β-sheet structure and exists as a dimer in solution.
Azioni biochim/fisiol
Cell permeable: no
Primary Target
VEGF
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Confezionamento
Packaged under inert gas
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Sequenza
H-Asn-Ile-Thr-Val-Thr-Leu-Lys-Lys-Phe-Pro-Leu-OH
Altre note
Tan, D.C., et al. 2001. FEBS Lett.494, 150.
Note legali
Sold under license of U.S. Patent 6,200,954.
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1