Documenti fondamentali
670105
Millipore
UDP-α-D-N-Acetylgalactosamine, Disodium Salt
Useful in synthesis of aryl azide derivatives that can be used in affinity labeling of glycosyltransferases and UDP-HexNAc pyrophosphorylase.
Sinonimo/i:
UDP-α-D-N-Acetylgalactosamine, Disodium Salt, UDP-GalNAc, 2Na
Scegli un formato
5 MG
CHF 312.00
CHF 312.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
CHF 312.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H25N3O17P2 · 2Na
Numero CAS:
Peso molecolare:
651.32
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.51
CHF 312.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥97% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white
Solubilità
water: 50 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[P](=O)([O-])(O[P](=O)([O-])OC[C@H]2OC([C@@H]([C@@H]2O)O)N3C=CC(=O)NC3=O)OC1O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]1NC(=O)C)O)O)CO
InChI
1S/C17H27N3O17P2.2Na/c1-6(22)18-10-13(26)11(24)7(4-21)35-16(10)36-39(31,32)37-38(29,30)33-5-8-12(25)14(27)15(34-8)20-3-2-9(23)19-17(20)28;;/h2-3,7-8,10-16,21,24-27H,4-5H2,1H3,(H,18,22)(H,29,30)(H,31,32)(H,19,23,28);;/q;2*+1/p-2/t7-,8-,10-,11+,12-,13-,14-,15?,16?;;/m1../s1
HXWKMJZFIJNGES-QCVFHWOISA-L
Descrizione generale
Donor substrate for N-acetylgalactosaminyltransferases. A major terminal sugar of the cyst wall of Giardia lamblia. Useful in synthesis of aryl azide derivatives that can be used in affinity labeling of glycosyltransferases and UDP-HexNAc pyrophosphorylase.
Attenzione
Toxicity: Irritant (B)
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C).
Altre note
Kitagawa, H., et al. 1999. Glycobiology 9, 697.
Das, S., and Gillin, F.D. 1996. Exp. Parasitol. 83, 19.
Martina, J.A., and Maccioni, H.J. 1996. J. Neurosci. Res. 46, 485.
Zeng, Y., et al. 1996. Anal. Biochem. 239, 99.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3