662041
U-73343
A cell-permeable analog of U-73122 that acts as a very weak inhibitor of phospholipase C. Suitable as a negative control.
Sinonimo/i:
U-73343, 1-[6-((17β-3-Methoxyestra-1,3,5(10)-trien-17-yl)amino)hexyl]-2,5-pyrrolidinedione
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
off-white
Solubilità
ethanol: 1 mg/mL
DMSO: 2 mg/mL
chloroform: 200 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
10-30°C
InChI
1S/C29H42N2O3/c1-29-16-15-23-22-10-8-21(34-2)19-20(22)7-9-24(23)25(29)11-12-26(29)30-17-5-3-4-6-18-31-27(32)13-14-28(31)33/h8,10,19,23-26,30H,3-7,9,11-18H2,1-2H3/t23-,24-,25+,26+,29+/m1/s1
CJHWFIUASFBCKN-ZRJUGLEFSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Negative control of U-73122 in the inhibition of phospholipase C
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Bleasdale, J.E., et al. 1990. J. Pharmacol. Exp. Ther.255, 756.
Smith, R.J., et al. 1990. J. Pharmacol. Exp. Ther.253, 688.
WGK 3