654271
MetAP2 Inhibitor, A832234 - Calbiochem
Sinonimo/i:
Methionine aminopeptidase-2 Inhibitor, 2-[({2-[(1Z)-3-(Diethylamino)-1-propenyl]-4-fluorophenyl}-sulfonyl)amino]-5,6,7,8-tetrahydro-1-naphthalenecarboxylic Acid, Methionyl aminopeptidase 2 Inhibitor
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥97% (HPLC)
Stato
solid
Potenza
11 nM IC50
Colore
light beige
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL, pale yellow
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Ricostituzione
Codice della classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13