Documenti fondamentali
654255
Sigma-Aldrich
TNF-α Antagonist
≥95% (HPLC), lyophilized, TNF-α antagonist, Calbiochem®
Sinonimo/i:
TNF-α Antagonist, TNF Antagonist, WP9QY, Tumor Necrosis Factor Antagonist, TNF-TNFR Signaling Inhibitor I
Scegli un formato
1 MG
CHF 299.00
CHF 299.00
Spedizione prevista il01 giugno 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
CHF 299.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C58H71N11O15S2
Peso molecolare:
1226.38
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
CHF 299.00
Spedizione prevista il01 giugno 2025
Nome del prodotto
TNF-α Antagonist, The TNF-α Antagonist controls the biological activity of TNF-α.
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
lyophilized
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Solubilità
water: 1 mg/mL
5% acetic acid: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
An exocyclic peptidomimetic that acts as a TNF-α antagonist (IC50 = 5 µM) in binding assay. Blocks TNF-α-mediated apoptosis in mouse L929 cells. Exhibits about twofold higher activity than other known WP5 binding site derived mimetics. Designation WP9QY arises from the binding to the WP9 binding site of the TNF-β/TNF-receptor(I) complex as template, and the introduction of amino acids, Gln and Tyr.
Azioni biochim/fisiol
Cell permeable: no
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Target IC50: 5 µM as TNF-α antagonist
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Sequenza
H-Tyr-Cys-Trp-Ser-Gln-Tyr-Leu-Cys-Tyr-OH (disulfide bond: 2 → 8)
Altre note
Takasaki, W., et al. 1997. Nat. Biotechnol. 15, 1266.
Note legali
Sold under license of U.S. Patent 6,265,535.
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1