Documenti fondamentali
6.18628
Sigma-Aldrich
4-Idrossibenzoato di metile
extra pure
Sinonimo/i:
Methyl 4-hydroxybenzoate
About This Item
Formula condensata:
4-(OH)C6H4(COOCH3)
Numero CAS:
Peso molecolare:
152.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
Grado
extra pure
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6/h2-5,9H,1H3
LXCFILQKKLGQFO-UHFFFAOYSA-N