Documenti fondamentali
6.18568
Supelco
Pentane-1-sulphonic Acid Sodium Salt Monohydrate
Sinonimo/i:
1-Pentanesulfonic Acid, Sodium Salt, Monohydrate
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)4SO3Na · H2O
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Stringa SMILE
[S](=O)(=O)([O-])CCCCC
InChI
1S/C5H12O3S/c1-2-3-4-5-9(6,7)8/h2-5H2,1H3,(H,6,7,8)/p-1
RJQRCOMHVBLQIH-UHFFFAOYSA-M
WGK 3