616374
TRAIL, Human, Recombinant, E. coli
Sinonimo/i:
Apo2L, Human, Recombinant, E. coli, TNF-Related Apoptosis-Inducing Ligand, Human, Recombinant, E. coli
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95% (SDS-PAGE)
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Impurezze
<0.1 EU/μg endotoxin (EU/μg TRAIL)
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
(-70°C).
Altre note
Mitsaides, N., et al. 2000. Cancer Res.60, 4122.
Griffith, T.S., et al. 1999. J. Exp. Med.189, 1343.
Mariani, S.M., et al. 1997. J. Cell Biol.137, 221.
Pan, G., et al. 1997. Science276, 111.
Pan, G., et al. 1997. Science277, 815.
Sheridan, J.P., et al. 1997. Science277, 818.
Pitti, R.M., et al. 1996. J. Biol. Chem.271, 12687.
Wiley, S.R., et al. 1995. Immunity3, 673.
WGK 1