Documenti fondamentali
6110-OP
Millipore
MES Monohydrate
OmniPur® Grade, >=99.0%
Sinonimo/i:
OmniPur® MES, Monohydrate
Scegli un formato
100 G
Chiedi
1 KG
Chiedi
Spedizione prevista il29 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
Chiedi
1 KG
Chiedi
About This Item
Formula condensata:
(C4H8ON)CH2CH2SO3H · H2O
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161704
NACRES:
NA.25
Spedizione prevista il29 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Stato
crystalline powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white
Condizioni di spedizione
ambient
Stringa SMILE
[S](=O)(=O)(O)CCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H13NO4S/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7/h1-6H2,(H,8,9,10)
SXGZJKUKBWWHRA-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Molecular biology grade.
Specifications:
pKa at 25°C: 5.50-6.50
Purity: ≥99.0%
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3