Documenti fondamentali
5.89595
Sigma-Aldrich
ter-butil metil etere
99.8%, anhydrous
Sinonimo/i:
MTBE, Metil ter-butil etere
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3COCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
88.15
Beilstein:
1730942
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352112
NACRES:
NA.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
anhydrous
Livello qualitativo
Densità del vapore
3.1 (vs air)
Saggio
99.8%
Temp. autoaccensione
705 °F
Limite di esplosione
15.1 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.369 (lit.)
P. ebollizione
55-56 °C (lit.)
Densità
0.74 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC(C)(C)C
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3
BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-18.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-28 °C - closed cup