Documenti
1.01845
Supelco
tert-butil metil etere
for liquid chromatography LiChrosolv®
Sinonimo/i:
tert-butil metil etere, MTBE, MTB, 2-metossi-2-metilpropano, metil tert-butil etere, TBME
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3COCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
88.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191502
Numero indice EU:
216-653-1
NACRES:
NA.03
Tensione di vapore
268 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Nome Commerciale
LiChrosolv®
Grado
isocratic
Saggio
≥99.8% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
460 °C
Potenza
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
1.5-8.5 % (v/v)
tecniche
HPLC: suitable
Impurezze
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.02% Water
Residuo dopo evaporazione
≤2.0 mg/L
Trasmittanza
240 nm, ≥60%
255 nm, ≥85%
280 nm, ≥98%
kinematic viscosity
0.409 cSt(40 °C)
P. eboll.
55.3 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-108.6 °C
Temp. transizione
flash point -28 °C
Solubilità
42 g/L
Densità
0.74 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3
BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
I solventi LiChrosolv® sono caratterizzati da un elevato grado di trasmittanza degli UV, basse conte particellari, acidità e alcalinità ridotte, oltre a un residuo ridotto all'evaporazione. Ciò li rende ideali per ottenere separazioni riproducibili.
Applicazioni
Specifico per applicazioni di HPLC e UHPLC-MS.
Utilizzato come solvente di estrazione per l′analisi di nucleotidi del microbioma intestinale di Drosophila nelle mosche prima dell′analisi LC-MS.
Caratteristiche e vantaggi
  • Testato e specificato adeguatamente per UHPLC-MS e UHPLC-UV: per flessibilità analitica
  • qualità specificata per la ionizzazione electrospray (ESI) positiva e negativa e per la spettrometria di massa con ionizzazione chimica a pressione atmosferica (APCI-MS) per limiti di rivelazione e intervalli di confidenza ridotti al minimo nelle analisi con i metodi MS principali (test 1)
—ESI/APCI (+) < 2 ppb
—ESI/APCI (-) < 10 ppb
  • profilo di impurezze minimale: per linee di base prive di interferenze (test 2)
  • Microfiltrato con filtro da 0,2 μm (test 3) per assicurare
—una lunga durata di esercizio ai filtri e alle parti meccaniche dei sistemi HPLC
—rischio di intasamento della colonna ridotto
  • confezionato in bottiglie di vetro borosilicato per contaminazioni da ioni metallici ridotte al minimo
  • livelli minimi di impurezze metalliche in tracce, per ridurre al minimo la formazione di addotti di ioni metallici
—<5 ppb
  • i livelli di impurezze di glicole polietilenico (PEG) più bassi tra tutti i solventi per UHPLC-MS (PEG S/N rapporto segnale/rumore < 50)
Nota sulla preparazione
Prodotto filtrato da un filtro da 0,2 μm
Risultati analitici
Purezza (GC): ≥ 99,8%
Identità (IR): conforme
Residuo all′evaporazione: ≤ 2,0 mg/L
Acqua: ≤ 0,02%
Acidità: ≤ 0,0002 meq/g
Alcalinità: ≤ 0,0002 meq/g
Trasmissione (a 240  nm): ≥ 60%
Trasmissione (a 255  nm): ≥ 85%
Trasmissione (da 280  nm): ≥ 98%
Filtrato con filtro da 0,2 µm
Altre note
Esplorate i diversi accessori e le attrezzature per la sicurezza in laboratorio per una manipolazione sicura dei solventi che vi consenta di aumentare il livello di sicurezza fin dal primo utilizzo.
Note legali
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-18.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-28 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Protocol for studying microbiome impact on host energy and reproduction in Drosophila
Gnainsky Y, et al.
STAR protocols, 3(2), 101253-101253 (2022)