574714
BAY 61-3606
≥97% (HPLC), solid, Syk inhibitor, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Syk Inhibitor IV, BAY 61-3606, 2-(7-(3,4-Dimethoxyphenyl)-imidazo[1,2-c]pyrimidin-5-ylamino)-nicotinamide, HCl, BAY 61-3606
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Syk Inhibitor IV, BAY 61-3606, The Syk Inhibitor IV, BAY 61-3606, also referenced under CAS 732938-37-8, controls the biological activity of Syk. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Livello qualitativo
Saggio
≥97% (HPLC)
Forma fisica
solid
Potenza
10 nM IC50
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Colore
yellow
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL
water: 20 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C20H18N6O3/c1-28-15-6-5-12(10-16(15)29-2)14-11-17-22-8-9-26(17)20(24-14)25-19-13(18(21)27)4-3-7-23-19/h3-11H,1-2H3,(H2,21,27)(H,23,24,25)
JWQOJVOKBAAAAR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Syk
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 2