573096
STAT3 Inhibitor Peptide, Cell-Permeable
≥95% (HPLC), lyophilized solid, STAT3 inhibitor, Calbiochem®
Sinonimo/i:
STAT3 Inhibitor Peptide, Cell-Permeable, PpYLKTK-mts, STAT3 Inhibitor IV
About This Item
Prodotti consigliati
product name
STAT3 Inhibitor Peptide, Cell-Permeable, The STAT3 Inhibitor Peptide, Cell-Permeable controls the biological activity of STAT3.
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
lyophilized solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Colore
white
Solubilità
water: 1 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Blocker of Stat3 activation
Confezionamento
Attenzione
Sequenza
Altre note
Rojas, M., et al. 1998. Nat. Biotechnol.16, 370.
WGK 1