569398
Stearic Acid
Sinonimo/i:
Stearic Acid, Octadecanoic Acid
Descrizione
Merck USA index - 14, 8804
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (GC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Impurezze
≤0.5% saponifiable substance, as methyl ester
Colore
white
Solubilità
ethanol: soluble
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
10-30°C
Stringa SMILE
[O-]C(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC.[H+]
InChI
1S/C18H36O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3,(H,19,20)
QIQXTHQIDYTFRH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Attenzione
nwg
Punto d’infiammabilità (°F)
392.0 °F - Cleveland open cup
Punto d’infiammabilità (°C)
200 °C - Cleveland open cup