Documenti fondamentali
567152
Sigma-Aldrich
β-Sitosterol
≥75% (β-sitosterol, GC), solid, anticholesteremic steroid, Calbiochem®
Sinonimo/i:
β-Sitosterol, α-Dihydrofucosterol, 22,23-Dihydrostigmasterol, α-Phytosterol, SITO
Scegli un formato
5 G
CHF 108.00
25 G
CHF 228.00
CHF 108.00
Spedizione prevista il22 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 108.00
25 G
CHF 228.00
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
CHF 108.00
Spedizione prevista il22 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
β-Sitosterol, Common plant steroid that possesses anticholesteremic properties.
Livello qualitativo
Descrizione
Merck USA index - 14, 8556
Saggio
≥75% (β-sitosterol, GC)
≥95% sterol basis
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Impurezze
≤2.5% (GC)
Colore
white
Solubilità
chloroform: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
10-30°C
Stringa SMILE
O[C@H]1CC[C@@]2([C@@H]3[C@H]([C@H]4[C@@]([C@H](CC4)[C@@H](CC[C@H](C(C)C)CC)C)(CC3)C)CC=C2C1)C
InChI
1S/C29H50O/c1-7-21(19(2)3)9-8-20(4)25-12-13-26-24-11-10-22-18-23(30)14-16-28(22,5)27(24)15-17-29(25,26)6/h10,19-21,23-27,30H,7-9,11-18H2,1-6H3/t20-,21-,23+,24+,25-,26+,27+,28+,29-/m1/s1
KZJWDPNRJALLNS-VJSFXXLFSA-N
Descrizione generale
Common plant steroid that possesses anticholesteremic properties. Has recently been shown to induce G2/M arrest, endoreduplication, and apoptosis through the Bcl-2 and PI3K/Akt signaling pathways.
Azioni biochim/fisiol
Cell permeable: no
Primary Target
Anticholesteremic properties
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Altre note
Moon, D., et al. 2008. Cancer Lett.264, 181.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Campesterol phyproof® Reference Substance
PHL89514
Campesterol
sitostanol β-sitostanol, powder
Avanti
700121P
sitostanol
Brusatol ≥95% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1868
Brusatol
Campesterol ~65%
Sigma-Aldrich
C5157
Campesterol