550602
PKM2 Activator II, DASA
The PKM2 Activator II, DASA modulates the biological activity of PKM2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Biochemicals applications.
Sinonimo/i:
PKM2 Activator II, DASA, Pyruvate Kinase M2 Activator II, 1-(2,6-Difluorophenylsulfonyl)-4-(2,3-dihydrobenzo[b][1,4]dioxin-6-ylsulfonyl)piperazine
Saggio
≥99% (HPLC)
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
DMSO: 50 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
FC(C=CC=C1F)=C1S(N2CCN(S(C3=CC4=C(OCCO4)C=C3)(=O)=O)CC2)(=O)=O
InChI
1S/C18H18F2N2O6S2/c19-14-2-1-3-15(20)18(14)30(25,26)22-8-6-21(7-9-22)29(23,24)13-4-5-16-17(12-13)28-11-10-27-16/h1-5,12H,6-11H2
SHWNKRPMUBFWKE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Boxer, M.B., et al. 2010. J. Med. Chem.53, 1048.
WGK 3