540218-M
LYP Inhibitor II, LTV-1
The LYP Inhibitor II, LTV-1 controls the biological activity of LYP. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinonimo/i:
LYP Inhibitor II, LTV-1, ( E)-3-((4-((4,6-Dioxo-2-thioxo-1- o-tolyltetrahydropyrimidin-5(6H)-ylidene)methyl)phenoxy)methyl)benzoic acid, Lymphoid Tyrosine Phosphatase Inhibitor II, LTV-1, (E)-3-((4-((4,6-Dioxo-2-thioxo-1-o-tolyltetrahydropyrimidin-5(6H)-ylidene)methyl)phenoxy)methyl)benzoic acid, Lymphoid Tyrosine Phosphatase Inhibitor II, LTV-1
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
orange
Solubilità
DMSO: 50 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
LYP
Othet PTPases
Attenzione
Ricostituzione
WGK 2