539212
HMTase Inhibitor III, BIX-01338
The Protein Methyltransferase Inhibitor II, BIX-01338 controls the biological activity of Protein Methyltransferase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Sinonimo/i:
HMTase Inhibitor III, BIX-01338, EHMT1/GLP Inhibitor I, EHMT2/G9a Inhibitor III, 1-(4-(4-methoxybenzoyloxy)phenethyl)-2-(4-(trifluoromethyl)benzamido)-1H-benzo[d]imidazole-5-carboxylic acid, Hydrate, 1-(2-(4-(4-Methoxybenzoyloxy)phenyl)ethyl)-2-(4-trifluoromethylbenzoylamino)-1H-benzoim
Saggio
≥97% (HPLC)
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Colore
off-white
Solubilità
DMSO: 100 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(C1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F)NC2=NC3=C(N2CCC4=CC=C(OC(C5=CC=C(C=C5)OC)=O)C=C4)C=CC(C(O)=O)=C3.[xH2O]
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 2