Vai a
B5313
BIX-01338 hydrate
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
1-{2-[4-(4-Methoxybenzoyloxy)phenyl]ethyl}-2-(4-trifluoromethylbenzoylamino)-1H-benzoimidazole-5-carboxylic acid hydrate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 186.00
CHF 158.10
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 739.00
CHF 628.15
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C32H24F3N3O6 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
603.54 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 158.10
Prezzo di listinoCHF 186.00Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
off-white to light tan
solubility
DMSO: >10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.COc1ccc(cc1)C(=O)Oc2ccc(CCn3c(NC(=O)c4ccc(cc4)C(F)(F)F)nc5cc(ccc35)C(O)=O)cc2
InChI
1S/C32H24F3N3O6.H2O/c1-43-24-13-6-21(7-14-24)30(42)44-25-11-2-19(3-12-25)16-17-38-27-15-8-22(29(40)41)18-26(27)36-31(38)37-28(39)20-4-9-23(10-5-20)32(33,34)35;/h2-15,18H,16-17H2,1H3,(H,40,41)(H,36,37,39);1H2
InChI key
LLTPCGBKXOESTJ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
BIX-01338 is a non-selective histone lysine methyltransferase inhibitor.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Gene Regulation research. Click here to discover more featured Gene Regulation products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
S7076C3742SML1276
BAZ2-ICR ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1276
BAZ2-ICR
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
solid
form
solid
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
DMSO: ≥12 mg/mL
solubility
DMSO: ≥2 mg/mL (warmed)
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
color
off-white to light tan
color
white to beige
color
off-white to tan
color
white to beige
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)