5.38094
P18IN011
Sinonimo/i:
P18IN011, 1,2-Benzoxazol-3-yl-4-acetamidobenzenesulfonate, p18-Cdk6 Interaction Blocker, p18INK4C Inhibitor
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
DMSO: 50 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C15H12N2O5S/c1-10(18)16-11-6-8-12(9-7-11)23(19,20)22-15-13-4-2-3-5-14(13)21-17-15/h2-9H,1H3,(H,16,18)
SIXNKGXJEIVCDH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content. Please refer to the vial label or the certificate of analysis for the batch-specific molecular weight. The molecular weight provided represents the baseline molecular weight without water.
Azioni biochim/fisiol
p18
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
612.1 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
322.3 °C