Documenti fondamentali
2637125
Supelco
Inlet Liner, Splitless Type, Straight Design (unpacked)
pkg of 25 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41115719
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Descrizione
Split (unpacked)
Confezionamento
pkg of 25 ea
Lungh. × D.E. × D.I.
54 mm × 5.0 mm × 3.4 mm
Descrizione generale
Deactivated (silanized) glass inlet liner for capillary injection ports.
  • Fits Varian (1078 and 1079 Injector)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)