5.33796
Asparagine Endopeptidase Inhibitor, AENK
Sinonimo/i:
Asparagine Endopeptidase Inhibitor, AENK, Fmoc-Ala-Glu-Asn-Lys-NH2, Asparagine Endopeptidase Inhibitor, AENK, AEP Inhibitor, AENK
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
water: 25 mg/mL
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content. Please refer to the vial label or the certificate of analysis for the batch-specific molecular weight. The molecular weight provided represents the baseline molecular weight without water.
Azioni biochim/fisiol
AEP
Confezionamento
Attenzione
Sequenza
Stato fisico
Ricostituzione
Altre note
Monoury, B., et al. 1998. Nat.396, 695.
WGK 3