5.33657
PI4KIIIβ Inhibitor, BF738735
Sinonimo/i:
PI4KIIIβ Inhibitor, BF738735, 2-Fluoro-4-(2-methyl-8-(3-(methylsulfonyl)benzylamino)imidazo[1,2-a]pyrazin-3-yl)phenol, Phosphatidylinositol-phosphate-4-Kinase III β Inhibitor, BF-738735
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
powder
Potenza
5.7 nM IC50
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
light gray
Solubilità
DMSO: 50 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
PI4KIII&beta
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
MacLeod, A.M., et al. 2013. ACS Med. Chem. Lett.4, 585.
WGK 3