Vai a
SML3449
Artepillin C analog A57
≥98% (HPLC), CREB-CRTC2 interaction inhibitor, powder
Sinonimo/i:
2-Oxazolidinone, 3-[(2E)-3-[1,1′-biphenyl]-3-yl-1-oxo-2-propen-1-yl]-4-phenyl-, (4S)- (ACI)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H19NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
369.41
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Artepillin C analog A57, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
Artepillin C analog 57 is a potent inhibitor of CREB-CRTC2 interaction that ameliorates metabolic syndrome in in obese mice. It suppresses CREB/CRTC2-mediated gluconeogenic and SREBP transcriptions.
Potent inhibitor of CREB-CRTC2 interaction that ameliorates metabolic syndrome in in obese mice
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML3379SML2144SML2061
D159687 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3379
D159687
TB5 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2144
TB5
ST1926 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2061
ST1926
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
yellow to orange
color
white to beige
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)