5.31660
GCase Activator, NCGC00188758
Sinonimo/i:
GCase Activator, NCGC00188758, N-(4-Ethynylphenyl)-5,7-dimethylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxamide, Glucocerebrosidase Activator, Glucocerebrosidase Chemical Chaperone, NCGC758
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
light orange
Solubilità
DMSO: 2.5 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Glucocerebrosidase (Gcase)
Confezionamento
Attenzione
WGK 3