5.30657
Myosin ATPase Activator, EMD57003
Sinonimo/i:
Myosin ATPase Activator, EMD57003, (+)-5-(1-(3,4-Dimethoxybenzoyl)-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-6-yl)-6-methyl-3,6-dihydro-2H-1,3,4-thiadiazin-2-one, (+)-6-(3,6-Dihydro-6-methyl-2-oxo-2H-1,3,4-thiadiazin-5-yl)-1-(3,4-dimethoxybenzoyl)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline, EMD-57033, Myosin Motor Act, (+)-5-(1-(3,4-Dimethoxybenzoyl)-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-6-yl)-6-methyl-3,6-dihydro-2H-1,3,4-thiadiazin-2-one, (+)-6-(3,6-Dihydro-6-methyl-2-oxo-2H-1,3,4-thiadiazin-5-yl)-1-(3,4-dimethoxybenzoyl)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline, EMD-57033, Myosin Motor Acti
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥97% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
off-white
Solubilità
DMSO: 50 mg/mL
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C22H23N3O4S/c1-13-20(23-24-22(27)30-13)15-6-8-17-14(11-15)5-4-10-25(17)21(26)16-7-9-18(28-2)19(12-16)29-3/h6-9,11-13H,4-5,10H2,1-3H3,(H,24,27)
IZLRMTJLQCLMKF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
myosin
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Senzaki, H., et al., 2000. Circulation101, 1040.
Gambassi, G., et al. 1993. Am. J. Physiol.264, H728.
Solaro, R.J., et al.1993. Circ. Res.73, 981.
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3