5.30541
CFTR Potentiator, VX-770
Sinonimo/i:
CFTR Potentiator, VX-770, N-(5-Hydroxy-2,4- bis(2-methyl-2-propanyl)phenyl]-4-oxo-1,4-dihydro-3-quinolinecarboxamide, Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator Potentiator, VX 770, Ivacaftor, Kalydeco, N-(5-Hydroxy-2,4-bis(2-methyl-2-propanyl)phenyl]-4-oxo-1,4-dihydro-3-quinolinecarboxamide, Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator Potentiator, VX 770, Ivacaftor, Kalydeco
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
off-white
Solubilità
DMSO: 100 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[nH]1c2c([c](c(c1)C(=O)Nc3c(cc(c(c3)O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)=O)cccc2
InChI
1S/C24H28N2O3/c1-23(2,3)16-11-17(24(4,5)6)20(27)12-19(16)26-22(29)15-13-25-18-10-8-7-9-14(18)21(15)28/h7-13,27H,1-6H3,(H,25,28)(H,26,29)
PURKAOJPTOLRMP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Azioni biochim/fisiol
WT and G551D mutant forms of cell surface CFTR
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Eckford, P.D.W., et al. 2012. J. Biol. Chem.287, 36639.
Van Goor, F., et al 2009. Proc. Natl. Acad. Sci. USA106, 18825.
WGK 3