5.30409
TLR8 Agonist, cpd14b
Sinonimo/i:
TLR8 Agonist, cpd14b, Toll-Like Receptor 8 Agonist
Saggio
≥98% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
DMSO: 100 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Azioni biochim/fisiol
TLR8
Confezionamento
Attenzione
WGK 3