Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H18O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
210.27
NACRES:
NA.72
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
10171502
MDL number:
Form:
liquid
Assay:
≥97% (TLC)
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiproduct line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥97% (TLC)
form
liquid
technique(s)
cell culture | plant: suitable
application(s)
agriculture
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC\C=C/C[C@H]1[C@@H](CCC1=O)CC(O)=O
InChI
1S/C12H18O3/c1-2-3-4-5-10-9(8-12(14)15)6-7-11(10)13/h3-4,9-10H,2,5-8H2,1H3,(H,14,15)/b4-3-/t9-,10-/m0/s1
InChI key
ZNJFBWYDHIGLCU-CMIOBCHKSA-N
Application
Jasmonic acid (JA) is a plant hormone derived from linolenic acid. Jasmonic acid is involved in plant cell signaling responses to abiotic and biotic stress. JA is involved in the regulation of processes that include growth inhibition, senescence, flower development, leaf abscission and tendril coiling. JA is also involved in wound healing of plants and systemic acquired resistance to attack by insects.
Preparation Note
Other Notes
Note: This product is a clear, colorless to very light yellow oil that adheres to the surface of the vial.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (±)-Jasmonic acid
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?