Passa al contenuto
PGR1
Abscisic Acid Immunoassay Detection Kit
Quantitate the levels of abscisic acid (ABA) in plant tissue
Sinonimo/i:
Abscisic Acid Detection Kit, Immunoassay Kit
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
10171502
Storage temp.:
2-8°C
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
application(s)
agriculture
storage temp.
2-8°C
General description
Abscisic Acid Immunoassay Detection Kit is used to quantitate the levels of abscisic acid (ABA) in plant tissues under normal and stress conditions. The plant growth regulator (PGR) enzyme immunoassay detection kit is a convenient test for the quantitative determination of plant hormones. The test utilizes monoclonal antibodies specific to the targeted hormones.
Application
Abscisic Acid Immunoassay Detection Kit has been used in measuring the levels of abscisic acid (ABA):
  • in Sedum alfredii roots
  • in Brassica juncea plant
  • in Medicago truncatula and Arabidopsis thaliana seedlings
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)