5.30032
Nedd4/Rsp5 Signaling Inducer, NAB2
Sinonimo/i:
Nedd4/Rsp5 Signaling Inducer, NAB2, N-(2-Chlorobenzyl)-1-(2,5-dimethylphenyl)-1H-benzo[d]imidazole-5-carboxamide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
off-white
Solubilità
DMSO: 100 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC1=CC(=C(C=C1)C)N2C=NC3=C2C=CC(=C3)C(=O)NCC4=CC=CC=C4Cl
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Avvertenza
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Chung, C.Y., et al. 2013. Science342, 983.
WGK 3