528282
Polo-like Kinase Inhibitor I
The Polo-like Kinase Inhibitor I, also referenced under CAS 916985-21-2, controls the biological activity of Polo-like Kinase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinonimo/i:
Polo-like Kinase Inhibitor I, 5-(5,6-Dimethoxybenzimidazol-1-yl)-3-(4-methanesulfonyl-benzyloxy)-thiophene-2-carboxamide, Plk Inhibitor I, Plk Inhibitor I, 5-(5,6-Dimethoxybenzimidazol-1-yl)-3-(4-methanesulfonyl-benzyloxy)-thiophene-2-carboxamide
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
tan
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C22H21N3O6S2/c1-29-17-8-15-16(9-18(17)30-2)25(12-24-15)20-10-19(21(32-20)22(23)26)31-11-13-4-6-14(7-5-13)33(3,27)28/h4-10,12H,11H2,1-3H3,(H2,23,26)
YYZTVTZCYVZGRB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Polo-like Kinase
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 3