Documenti fondamentali
528240
Sigma-Aldrich
Platelet Membrane Glycoproteins, IIbIIIa, Human Platelets
Scegli un formato
1 MG
CHF 714.00
CHF 714.00
Spedizione prevista il21 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
CHF 714.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.25
CHF 714.00
Spedizione prevista il21 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Stato
liquid
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Descrizione generale
Native, platelet membrane glycoprotein IIbIIIaA from human platelets. A platelet integrin that binds to fibrinogen via the recognition sequence Arg-Gly-Asp-Ser. Acts as a receptor for such adhesive ligands as fibrinogen, fibronectin and von Willebrand factor during platelet stimulation. Glycoproteins IIb and IIIa constitute the fibrinogen receptor and are required for platelet aggregation. Glycoprotein IIb consists of two disulfide-linked subunits, GPIIbα and GPIIbβ, whereas GPIIIa has only one polypeptide chain.
Confezionamento
Please refer to vial label for lot-specific concentration.
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Stato fisico
In 100 mM NaCl, 20 mM Tris-HCl, 1 mM CaCl2, 50% glycerol, ≤0.1% sodium azide, pH 7.4.
Nota sulla preparazione
Prepared from serum that has been shown by certified tests to be negative for HBsAg and for antibodies to HIV and HCV.
Ricostituzione
Following initial thaw, aliquot and freeze (-70°C). Avoid freeze/thaw cycles.
Altre note
Schwarz M., et al. 2004. J. Pharmacol. Exp. Therap.308, 1002.
Wippler, J., et al. 1994. J. Biol. Chem. 269, 8754.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1