This product is intended for use as a fetal bovine serum replacement in the culture of human mesenchymal stem cells. This material has not been qualified for any other application and is intended for research use only.
Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
biological source
human
form
liquid
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
input
sample type mesenchymal stem cell(s)
shipped in
dry ice
storage temp.
-65 to -96°C
General description
Il lisato piastrinico umano PLTGold è derivato da piastrine raccolte da donatori umani nei centri di raccolta sangue degli Stati Uniti. Più unità ottenute da donatori diversi vengono riunite in lotti di grandi dimensioni e lavorate per fornire un prodotto uniforme. Il lisato piastrinico umano è destinato esclusivamente a scopi di ricerca (RUO) e non è inteso per uso diagnostico o terapeutico rivolto all′uomo o agli animali.
Application
1.La semina delle cellule deve essere eseguita seguendo le linee guida generali adatte allo specifico tipo di cellula. Tipicamente e cellule staminali mesenchimali (MSC) vengono seminate a una densità di 2x10^3 – 5x10^3 cellule per cm2.
2. Per le MSC, si può utilizzare PLTGold al 5% vol/vol in un tradizionale terreno di coltura come il DMEM (Sigma D5671) o l′ α-MEM (Sigma M8042). Nel caso di terreni di base privi di glutammina, sarà necessario aggiungere al terreno una fonte di L-Glutammina (Sigma G7513) ad una concentrazione finale 2 mM. Per altri tipi di cellule, la concentrazione di PLTGold dovrà essere titolata in base all'applicazione (si consiglia di procedere ad una titolazione partendo da 2% vol/vol fino ad arrivare a 10% vol/vol per stabilire la percentuale di PLTGold ottimale per lo specifico tipo di cellula in esame).
3. Non consentire alle MSC di superare una confluenza del 70-80%.
Ricerca su cellule staminali
Cellule staminali mesenchimali
Preparation Note
Analysis Note
Ogni lotto viene analizzato per i seguenti parametri:
test di sterilità: negativo alla crescita
pH: 6,8-7,8
Proteine totali: 4,0-6,5 g/dL
Osmolalità: 250-330 mOsm/kg
Endotossine USP <8>: <10 EU/mL
Micoplasma: non rilevato
Crescita cellulare: conforme
Legal Information
Disclaimer
Salvo diversa indicazione presente nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente ad un uso per scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, impieghi commerciali non autorizzati, impieghi diagnostici in vitro, impieghi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di consumo o somministrazione ad esseri umani o animali.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| technique(s) cell culture | stem cell: suitable | technique(s) cell culture | stem cell: suitable | technique(s) cell culture | stem cell: suitable | technique(s) cell culture | stem cell: suitable |
| biological source human | biological source human | biological source human | biological source human |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in ambient |
| storage temp. -65 to -96°C | storage temp. -65 to -96°C | storage temp. -65 to -96°C | storage temp. -65 to -96°C |
| input sample type mesenchymal stem cell(s) | input sample type mesenchymal stem cell(s) | input sample type mesenchymal stem cell(s) | input sample type mesenchymal stem cell(s) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lisato di piastrine umane PLTGold®
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
-
Who should use the product
1 answer-