Documenti fondamentali
524750
Millipore
TBS Tablets
Dissolving one tablet in 500 ml of deionized H2O yields 150 mM NaCl, 50 mM Tris-HCl buffer, pH 7.6 at 25°C. Supplied in convenient blister packs. Note: 1 each = 10 tablets.
Sinonimo/i:
Tris Buffered Saline 10 Tablets
Scegli un formato
1 EA
Chiedi
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
Chiedi
About This Item
Codice UNSPSC:
12161700
NACRES:
NA.25
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 10 tablets
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Dissolving one tablet in 500 ml of deionized H2O yields 150 mM NaCl, 50 mM Tris-HCl buffer, pH 7.6 at 25°C. Supplied in convenient blister packs. Note: 1 each = 10 tablets.
Tris-buffered saline supplied as convenient blister packs. Note: 1EA = 10 tablets.
Attenzione
Toxicity: Irritant (B)
Nota sulla preparazione
Dissolve one tablet in 500 ml dH₂O to yield 150 mM NaCl, 50 mM Tris-HCl buffer, pH 7.6 at 25°C.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
TWEEN® 20 viscous liquid
Sigma-Aldrich
P1379
TWEEN® 20