513028
PD 166285
A cell-permeable, orally bioavailable, ATP-competitive, broad-spectrum tyrosine kinase inhibitor that suppresses angiogenesis both in vitro and in vivo.
Sinonimo/i:
PD 166285, PD166285, PD0166285, 6-(2,6-Dichlorophenyl)-2-(4-(2-(diethylaminoethoxy)-phenylamino)-8-methyl-8H-pyrido[2,3-d]pyrimidin-7-one, 2HCl, PDGFR Tyrosine Kinase Inhibitor XIX, Wee1 Inhibitor IV, PDGFR Tyrosine Kinase Inhibitor XIX, Wee1 Inhibitor IV, 6-(2,6-Dichlorophenyl)-2-(4-(2-(diethylaminoethoxy)-phenylamino)-8-methyl-8H-pyrido[2,3-d]pyrimidin-7-one, 2HCl, PD166285, PD0166285
Saggio
≥97% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Colore
pale yellow
Solubilità
DMSO: 50 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C26H27Cl2N5O2.2ClH/c1-4-33(5-2)13-14-35-19-11-9-18(10-12-19)30-26-29-16-17-15-20(25(34)32(3)24(17)31-26)23-21(27)7-6-8-22(23)28;;/h6-12,15-16H,4-5,13-14H2,1-3H3,(H,29,30,31);2*1H
NADLBPWBFGTESN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Dimitroff, C.J., et al. 1999. Invest. New Drugs17, 121.
Roginskaya, V., et al. 1999. Leukemia13, 855.
Panek, R.L., et al. 1997. J. Pharmacol. Exp. Ther.283, 1433.
WGK 3