SML0350
AZD-7762 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
5-(3-Fluorophenyl)-3-ureidothiophene-2-carboxylic acid N-[(S)-piperidin-3-yl]amide hydrochloride, AZD 7762 hydrochloride
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to light brown
Solubilità
DMSO: 15 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Cl.NC(=O)Nc1cc(sc1C(=O)N[C@H]2CCCNC2)-c3cccc(F)c3
InChI
1S/C17H19FN4O2S.ClH/c18-11-4-1-3-10(7-11)14-8-13(22-17(19)24)15(25-14)16(23)21-12-5-2-6-20-9-12;/h1,3-4,7-8,12,20H,2,5-6,9H2,(H,21,23)(H3,19,22,24);1H/t12-;/m0./s1
WFZBLOIXZRZEDG-YDALLXLXSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- as a checkpoint kinase 1 and 2 (CHK1/2) inhibitor to study its effect on the efficiency of non-homologous end-joining (NHEJ) repair in breast cancer cell lines[1]
- as a CHK1 inhibitor to serve as a positive control for replication stress in the assessment of fork restart events[2]
- as a CHK1/2 inhibitor to study its effects on DNA lesions during mice zygote development[3]
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)