Documenti fondamentali
5.08514
Sigma-Aldrich
Psalmotoxin-1
Sinonimo/i:
Psalmotoxin-1, ASIC1a Inhibitor, Psalmotoxin 1
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C200H312N62O57S6
Numero CAS:
Peso molecolare:
4689.39
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
≥94% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
semisolid
viscous liquid
Potenza
0.9 nM IC50
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Colore
colorless
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
A potent proton-gated sodium channel (ASIC1a) channel blocking neurotoxin (IC50 = 0.9 nm) isolated from the Trinidad chevron tarantula. Psalmotoxin-1 (PcTx1) can distinguish between the two ASIC1 splice variants, ASIC1a and ASIC1b. Binding site is blocked when dimerization with ASIC2a or ASIC3.
Azioni biochim/fisiol
Primary Target
ASIC1a
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Sequenza
EDCIPKWKGCVNRHGDCCEGLECWKRRRSFEVCVPKTPKT (disulfide bond 3-18, 10-23, 17-33)
Altre note
Qadri, Y. J. et al. 2009. J. Biol. Chem.284, 17625.
M. Mazzuca, et al. 2007. Nat Neurosci.10, 943.
Escoubas, P. et al. 2000. J. Biol. Chem.275, 25116.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3