5.08510
ZD 7288
Sinonimo/i:
ZD 7288, 4-(N-ethyl-N-phenylamino)-1,2-dimethyl-6-(methylamino)pyrimidiniumchloride, Zeneca, HCN Channel Blocker, ZD 7288, ZD-7288, ZD7288
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
water: 100 mM
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C15H20N4.ClH/c1-5-19(13-9-7-6-8-10-13)15-11-14(16-3)18(4)12(2)17-15;/h6-11H,5H2,1-4H3;1H
DUWKUHWHTPRMAP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
HCN channel
Attenzione
Ricostituzione
WGK 3