Documenti fondamentali
5.08408
Sigma-Aldrich
Batimastat
InSolution, ≥97%, 25 mM in DMSO
Sinonimo/i:
InSolution Batimastat, (4-N-Hydroxyamino)-2 R-isobutyl-3 S-(thienylthiomethyl)succinyl)-L-phenylalanine-N-methylamide
Scegli un formato
2 MG
CHF 107.00
CHF 107.00
Spedizione prevista il22 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2 MG
CHF 107.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H31N3O4S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
477.64
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
CHF 107.00
Spedizione prevista il22 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥97% (HPLC)
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Temperatura di conservazione
−70°C
Stringa SMILE
[s]1c(ccc1)SC[C@@H]([C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](Cc2ccccc2)C(=O)NC)C(=O)NO
InChI
1S/C23H31N3O4S2/c1-15(2)12-17(18(22(28)26-30)14-32-20-10-7-11-31-20)21(27)25-19(23(29)24-3)13-16-8-5-4-6-9-16/h4-11,15,17-19,30H,12-14H2,1-3H3,(H,24,29)(H,25,27)(H,26,28)/t17-,18+,19+/m1/s1
XFILPEOLDIKJHX-QYZOEREBSA-N
Azioni biochim/fisiol
Cell permeable: yes
Reversible: yes
Confezionamento
Packaged under inert gas
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Stato fisico
A 25 mM (2 mg/168 µL) sterile-filtered solution of Batimastat (Cat. No. 196440) in DMSO.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - (refers to pure substance)
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - (refers to pure substance)
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.