Documenti fondamentali
PZ0107
Sigma-Aldrich
CP-101537
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
MN-2633, N-(1a,5a,6a)-3-Azabicyclo[3.1.0]hex-6-yl-carbamic acid 1,1-dimethylethyl ester, PF-3339644
Scegli un formato
5 MG
CHF 105.00
25 MG
CHF 415.00
CHF 105.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
CHF 105.00
25 MG
CHF 415.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H18N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
198.26
Numero CE:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
CHF 105.00
Check Cart for Availability
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to off-white
Solubilità
DMSO: >20 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H]1[C@@H]2CNC[C@H]12
InChI
1S/C10H18N2O2/c1-10(2,3)14-9(13)12-8-6-4-11-5-7(6)8/h6-8,11H,4-5H2,1-3H3,(H,12,13)/t6-,7+,8+
QIYOMZXJQAKHEK-JIGDXULJSA-N
Informazioni sul gene
Azioni biochim/fisiol
CP-101537 is a MMP inhibitor, candidate drug for myocardial infarction therapy, and antibacterial.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)