Documenti fondamentali
5.06272
Sigma-Aldrich
SB 206553 Hydrochloride
Sinonimo/i:
SB 206553 Hydrochloride, 5-HT 2C Serotonin Receptor Antagonist, SB 206553, 5-HT 2B Serotonin Receptor Antagonist, SB 206553, SB206553, SB-206553
Scegli un formato
10 MG
CHF 165.00
CHF 165.00
Spedizione prevista il13 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
CHF 165.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H16N4O · xHCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
292.34 (free base basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
CHF 165.00
Spedizione prevista il13 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥99% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
solid
Potenza
3.2 nM Ki
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
yellow
Solubilità
DMSO: soluble
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[n]1(c2c(cc3c(c2)CCN3C(=O)Nc4cnccc4)cc1)C
InChI
1S/C17H16N4O/c1-20-7-4-12-10-16-13(9-15(12)20)5-8-21(16)17(22)19-14-3-2-6-18-11-14/h2-4,6-7,9-11H,5,8H2,1H3,(H,19,22)
QJQORSLQNXDVGE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
A selective 5-HT2C serotonin receptor inhibitor with lesser affinity for 5-HT2BR. Often used in conjunction with ketanserin to distinguish 5-HT2AR and 5-HT2CR activity. SB206553 has highest affinity for 5-HT2CR (Ki = 3.2nM) and less for 5-HT2BR (Ki = 5.5 nM) and 5-HT2AR (Ki = 2,300 nM).
Azioni biochim/fisiol
Primary Target
5-HT2C
Secondary Target
5-HT2B
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Altre note
Ros, R. et al. 2013. PNAS.110, 348.
Knight, A. R. et al. 2004. Naunyn Schmiedebergs Arch. Pharmacol.370, 114.
Cussac, D. et al. 2002. Naunyn Schmiedebergs Arch. Pharmacol.365, 242.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3