5.06417
SB 242084 Hydrochloride
Sinonimo/i:
SB 242084 Hydrochloride, 5-HT 2C receptor antagonist, SB 242084 Hydrochloride, SB-242084 Hydrochloride, SB242084 Hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
off-white to pale yellow
pale yellow
Solubilità
water: soluble
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C21H19ClN4O2.2ClH/c1-13-10-15-7-9-26(18(15)11-17(13)22)21(27)25-16-5-6-20(24-12-16)28-19-4-3-8-23-14(19)2;;/h3-6,8,10-12H,7,9H2,1-2H3,(H,25,27);2*1H
GCMNSEILNIPNSX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
5-HT2C
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Burghardt, N. S., et al. 2007. Biol Psychiatry62, 1111.
Sharif, N. A., et al. 2007. J. Ocul. Pharmacol. Ther.23, 1.
Knight A. R., et al. 2004. Naunyn Schmiedebergs Arch. Pharmacol.370, 114.
Kennett G.A., et al. 1997. Neuropharmacol. 36, 609.
WGK 3