506132
Pifithrin-α
≥95% (HPLC), solid, p53 inhibitor, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Pifithrin-α, 2-(2-Imino-4,5,6,7-tetrahydrobenzothiazol-3-yl)-1- p-tolylethanone, HBr
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Pifithrin-α, A cell-permeable chemical inhibitor of p53.
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
off-white
Solubilità
DMSO: 100 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C16H18N2OS.BrH/c1-11-6-8-12(9-7-11)14(19)10-18-13-4-2-3-5-15(13)20-16(18)17;/h6-9,17H,2-5,10H2,1H3;1H
HAGVCKULCLQGRF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
PS3
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Culmsee, C., et al. 2001. J. Neurochem.77, 220.
Komarova, E.A., and Gudkov, A.V. 2000. Biochemistry (Mosc.) 65, 41.
Stadler, P., et al. 2000. Strahlenther Onkol. 176, 98.
Ferber, D. 1999. Science 285, 1651.
Jacquemin-Sablon, A. 1999. Bull. Cancer86, 894.
Komarov, P.G., et al. 1999. Science 285, 1733.
WGK 3